Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1745 l
La serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas de respaldo de baterías integrados que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Marca: Thermo Scientific™ CE8180BB
Descripción
Diseñada para el almacenamiento en fase líquida y de vapor, la serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas con batería de reserva integrada que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Versatilidad
- CryoExtra acepta gradillas verticales y horizontales
- Comodidad de usuario garantizada y práctico espacio de trabajo integrado
- Diseñado para almacenamiento en fase de vapor
- Escalón plegable para mayor comodidad del usuario
Calidad
- Excelente uniformidad de temperatura
- Pantalla de temperatura LED de gran tamaño
- Tapa que se puede bloquear para proteger las muestras
- Alarmas y monitorización de temperatura avanzada
- Control de nivel LN2 basado en microprocesador
Incluye:
Sistema con batería de reserva integrada: la alimentación de la batería se utiliza para mantener la alimentación del controlador para actualizaciones de temperatura y nivel durante un corte de alimentación.
Reflector a 45° de 1,3 cm (0,5 pulg), manguera flexible de acero inoxidable de 6′ (1,8 m)
Requiere:
Depósito de suministro LN2 de baja presión de 22 psi (se vende por separado)
Compatible con:
Pregunte a su representante del servicio de atención al cliente sobre las gradillas y los accesorios para sistemas de almacenamiento CryoExtra.
Nota:
Separación de altura del producto: 77 pulg para CryoExtra 20 y CryoExtra 40; 88 pulg para CryoExtra 80; 93 pulg para CryoExtra 94
Información sobre pedidos:
- Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Auto-llenado LN2 Almacenamiento criogénico | |
1745 L | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Ruedas de 3 in (estándar) | |
60 in. | |
1524 mm | |
Puerto de acceso para sonda independiente | |
110/230 V | |
50/60 Hz | |
2365 lb. | |
1721 lb. | |
Viales (80.600 x 2 mL) |
61,62 cu. ft. | |
1 | |
Vacío | |
CE | |
60 x 60 x 68,19 in (1524 x 1542 x 1732 mm) | |
25 in. | |
635 mm | |
0,73 A a 110 V y 0,35 A a 230 V | |
100-230V | |
80.600 Capacidad del vial de 2 mL (máx.) | |
1075 kg | |
781 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31