Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con las gradillas y los soportes de la serie CryoPlus.
Marca: Thermo Scientific™ 4000001
405.58 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Gradillas verticales, fase líquida
- 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
- 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
- Cánulas de viales y tubos capilares de 2 ml, 4 ml y 5 ml, incluye 8 cartuchos
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Especificaciones
Rack cuadrado, fase de vapor | |
2 mL | |
11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas | |
11 cajas |
7,06 pies cúb. | |
CryoPlus 1, 2, 3, 4 | |
11 cajas/gradilla |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora