Learn More
Elma™ Modular Baskets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marca:  Elma™ 3000006017
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17851337
  • 13.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Especificaciones
Especificaciones
Small Basket
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
12 mm
21 mm
4 Sections
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Elma™ Modular Baskets > Modular Baskets and Lids; Diameter (Metric): 21 mm; Height (Metric): 12 mm; Section: 4 Sections