Learn More
Medline™ Mantas calefactoras
Marca:  Medline™ ES307
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10319202
  • 1620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
5000mL
700W
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Medline™ Mantas calefactoras > Capacidad: 5000 ml; voltaje: 700 W