Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con las gradillas y los soportes de la serie CryoPlus.
259.29€ - 1306.50€
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10294604
|
Thermo Scientific™
4000001 |
Rack cuadrado, fase de vapor | 11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
464.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15186265
|
Thermo Scientific™
4000002 |
Caja de viales de 2 ml | 11 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas |
904.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355914
|
Thermo Scientific™
4000003 |
Rack cuadrado, fase de vapor | 7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas |
375.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10011684
|
Thermo Scientific™
4000005 |
Rack cuadrado, fase de vapor | 6 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
289.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315964
|
Thermo Scientific™
4000006 |
Rack cuadrado, fase líquida | 13 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
551.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11894540
|
Thermo Scientific™
4000007 |
Rack cuadrado, fase líquida | 13 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas |
846.21€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10254564
|
Thermo Scientific™
4000008 |
Rack cuadrado, fase líquida | 8 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
429.14€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786509
|
Thermo Scientific™
4000010 |
Rack cuadrado, fase líquida | 7 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
360.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10795715
|
Thermo Scientific™
4000042 |
Rack cuadrado, fase líquida | 12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
643.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10376174
|
Thermo Scientific™
4000043 |
Rack en punta de flecha, fase líquida | 7 cajas de cartón con divisor de 81 celdas |
641.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10386174
|
Thermo Scientific™
4000044 |
Rack en punta de flecha, fase líquida | 13 cajas de cartón con divisor de 81 celdas |
942.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10375764
|
Thermo Scientific™
4000108 |
Rack en punta de flecha, fase líquida | 10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas |
700.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15531724
|
Thermo Scientific™
4000111 |
Rack en punta de flecha, fase de vapor | 11 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas |
1306.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11834770
|
Thermo Scientific™
4000112 |
Rack en punta de flecha, fase líquida | 12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas |
897.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15742522
|
Thermo Scientific™
4000113 |
Rack en punta de flecha, fase líquida | 12 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas |
700.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10264564
|
Thermo Scientific™
4000011 |
Gradilla vertical | 4 Boxes |
259.29€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10506474
|
Thermo Scientific™
4000012/99283 |
Rack vertical de fase líquida | 5 Cardboard Boxes (100 Cell Divider) |
328.64€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Gradillas verticales, fase líquida
- 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
- 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor de 100 celdas)
- 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
- Capilares y viales de 2 ml, 4 ml, 5 ml, incluye 8 recipientes
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor de 81 celdas)
- 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor de 81 celdas)
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información