Learn More
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12698166
|
Epredia™
A78910014 |
Extractor de calor, estándar | FSE/FE |
76.90€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12658176
|
Epredia™
A78910041 |
Cubierta de barra criogénica | FSE/FE/SME/E |
33.85€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12648186
|
Epredia™
A78930063 |
Estante ancho | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12658186
|
Epredia™
A78930121 |
Estante de herramientas | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12668186
|
Epredia™
A78930166 |
Estante estrecho | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12087119
|
Epredia™
P12257 |
Pincel ancho (residuos) | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12057119
|
Epredia™
P12940 |
Pincel estrecho | FSE/FE/SME/E |
17.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12688166
|
Epredia™
A78910031 |
Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas | FSE/FE/SME/E |
245.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12658036
|
Epredia™
77210150 |
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm, anular con asa | FSE/FE/SME/E |
147.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12668036
|
Epredia™
77210151 |
Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12688036
|
Epredia™
77210153 |
Caja criogénica circular de 10 mm | FSE/FE/SME/E |
139.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12698176
|
Epredia™
A78910056 |
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm de diám., sombreadas | FSE/FE/SME/E |
208.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
- El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
- Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
- El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™