Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Analytical Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE224SU-S00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puertoUSP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
220 g | |
0,1 mg | |
0,13 mg | |
MCE224SUS00 | |
1 s | |
10 años | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V |
Cortavientos U - Vidrio manual | |
Pantalla táctil TFT en color | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica; paquete de aplicaciones QP99 | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 0,05 mg | |
Cubis™ II Balanza analítica | |
Analítica | |
240 mm | |
8,2, 10 kg | |
100/240 V ±10 % |