Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
Marca: Sartorius MCE125P-U-MTS
9805.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
- Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
Especificaciones
60 g, 120 g | |
0.01 mg, 0.1 mg | |
Balance |
Color Touchscreen | |
MCE with Draft Shield U | |
Class I |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Sartorius Cubis™ II Balance > Capacity: 60 g, 120 g; Readability: 0.01 mg, 0.1 mg; Model: MCE with Draft Shield U
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido