Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
Marke:  Sartorius MCE125S-U-MTS
10865.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30052879
  • 11240.00€ / cada uno
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
  • Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120 g
0.01 mg
Balance
Color Touchscreen
MCE with Draft Shield U
Class I
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Balance > Capacity: 120 g; Readability: 0.01 mg; Model: MCE with Draft Shield U
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt