Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
Marca: Sartorius MCA225S-I-3-MTS
24540.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
- Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
Especificaciones
220 g | |
0.01 mg | |
Balance |
Color Touchscreen | |
MCA with Draft Shield D | |
Class I |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Sartorius Cubis™ II Balance > Capacity: 220 g; Readability: 0.01 mg; Model: MCA with Draft Shield D
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido