Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCA10.6S-M-MTS
42390.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
10.1 g | |
1 μg | |
±3 μg | |
Cortavientos M: Motorizado | |
Balanza micro | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 340/355 mm | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 129/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) |
1 USB B port, 1 USB C Port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port | |
Color TFT Touchscreen | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
±5 μg | |
10 años | |
139 mm for weighing/240 mm for electrical module | |
7.2, 7.9 kg | |
Class I |