Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
35650.00€ - 43845.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
Tipo | Balanza micro |
Garantía | 10 años |
Tensión | 100/240 V (± 10 %) |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16466435
![]() ![]() |
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F |
6,1 g | Cortavientos F: Con filtro | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
35650.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16412395
![]() ![]() |
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F |
10,1 g | Cortavientos F: Con filtro | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
41410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16416455
![]() ![]() |
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M |
6,1 g | Cortavientos M: Motorizado | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
35650.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16462405
![]() ![]() |
Sartorius
MCA10.6S-2S00-M |
10,1 g | Cortavientos M: Motorizado | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
41410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30052880
![]() |
Sartorius
MCA10.6S-M-MTS |
10.1 g | Cortavientos M: Motorizado | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 |
43845.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
Balanza micro | |
100/240 V (± 10 %) |
Pantalla táctil TFT a color | |
10 años | |
Class I |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA