Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCA10.6S-2S00-F
40040.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
10,1 g | |
1 µg | |
± 3 µg | |
Cortavientos F: Con filtro | |
1 s | |
10 años | |
Módulo de pesaje de 139 mm/módulo electrónico de 240 mm | |
7,8 kg | |
50/60 Hz (± 5 %) |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Pantalla táctil TFT a color | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 5 µg | |
Balanza micro | |
140 mm | |
129 mm | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.