Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de estantes CultiMaxx™ para el sistema Nunc™ Cell Factory™
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
Marca: Thermo Scientific™ 50166268
Descripción
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Estos sistemas de estantes están diseñados para admitir el escalamiento horizontal del sistema Nunc Cell Factory en la producción de terapia celular. Con una revisión en profundidad del diseño de estantes, este nuevo sistema proporciona menos de 0,5 mm de deflexión por recipiente, lo que mantiene el nivel del medio para promover condiciones uniformes de crecimiento celular. El acceso individual a cada recipiente permite una interrupción mínima de las células adherentes al retirar las muestras de la estufa microbiológica. El estante escalonado permite una mayor flexibilidad al proporcionar el espacio libre necesario para dejar los filtros y las conexiones en su lugar cuando se cargan los sistemas en la estufa microbiológica.
Instalación sencilla
- Los sistemas de estantes son retroinstalables y se pueden instalar por sí mismos.
Especificaciones
Sistema de estantes para admitir hasta 10 sistemas Nunc Cell Factory con 4 capas para incubador de CO2 Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) | |
Acero inoxidable | |
Accesorio |
Incubadores de CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, series Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 y CR/CTS | |
5 | |
5 estantes con diseño reforzado y escalonados para permitir la separación del filtro, soportes de estantes y rieles de estantes |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.