Learn More
Ciclobutanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10307830
Ciclobutanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307830
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10307830
Marca: Thermo Scientific Acros 168750010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2919-23-5
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00001318
Clave InChI KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 76218
Nombre IUPAC ciclobutanol
SMILES OC1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanol
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 1 g
Beilstein 06, 4
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/08/2024 Catalog Number168750010,168750050
Número de loteA0406464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number168750010,168752500,168750050
Número de loteA0432798 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog Number168750010,168752500,168750050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclobutanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclobutanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >