Learn More
Ciclohexano, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11368187
Ciclohexano, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368187
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Código de producto. 11368187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022919.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Cyclohexane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.779
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -18°C (-1°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.426
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Presión de vapor 104 hPa (78mm Hg) at 20°C
Beilstein 1900225
Información de solubilidad Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM30L725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Catalog Number022919.K7,022919.M1,022919.K2
Número de loteM30I787 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number022919.K7,022919.M1,022919.K2
Número de loteN28I786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number022919.K7,022919.M1,022919.K2
Número de loteQ30J714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/05/2023 Catalog Number022919.K2
Número de loteM30J724 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2022 Catalog Number022919.K7,022919.M1,022919.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexan
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclohexano, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals >