Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
254.00€ - 492.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 10 |
---|---|
Clon | rKRT10/6923 |
Concentración | 0.2 mg/ml |
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18652174
|
Novus Biologicals
NBP3-20243-100ug |
100 μg |
492.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18660374
|
Novus Biologicals
NBP3-20243-20ug |
20 μg |
254.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
Cytokeratin 10 | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
3858 | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified |
rKRT10/6923 | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP | |
Recombinant fragment (around aa384-584) of human Cytokeratin 10 protein (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™