Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20243-20ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Cytokeratin 10 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP | |
Recombinant fragment (around aa384-584) of human Cytokeratin 10 protein (exact sequence is proprietary) | |
20 μg | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
3858 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
rKRT10/6923 | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™ > 20 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido