Learn More
Epredia™ Accesorios para la citocentrífuga Cytospin™ 4
Utilice estos accesorios con la citocentrífuga Epredia™ Cytospin™ 4.
Marca: Epredia™ 59910018
813.46 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos accesorios con la citocentrífuga Thermo Scientific™ Cytospin™ 4.
- Acortar el tiempo de preparación teniendo un segundo cabezal sellado listo cuando la primera termina el procesamiento
- Esterilizable en autoclave
- El rotor de 12 cámaras sierra herméticamente
Especificaciones
Roto de cabeza sellada | |
Citocentrífuga Cytospin 4 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
89Hours
16Minutes
29Seconds
8New Offer Ahorre hasta un 85%