Learn More
Thermo Scientific™ Concentrado de detergente PCC-54™
Solución de limpieza de laboratorio para instrumental de laboratorio, materiales de superficie e instrumentos de vidrio, incluidos vasos de precipitados, pipetas, lentes, espejos; alternativa a RBS-35.
Marca: Thermo Scientific™ 72289
323.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24199" para aplicar la oferta.
Descripción
El concentrado de detergente Thermo Scientific™ PCC-54 es un agente de limpieza general para su uso en muchos materiales de superficie de laboratorio e instrumental de vidrio, incluidos espejos, reflectores y lentes.
Características destacadas:
- Eliminación de residuos de sangre de vasos de precipitados y matraces de vidrio o plástico; tintes de color de mortero y majas de porcelana; virus del VIH de instrumental de vidrio, mesas y suelos; para eliminar los radioisótopos de las mesas contaminadas
- Enjuagues limpios que dejan superficies sin película; seguro de manipular: PCC-Pfree no contiene fosfatos perjudiciales para el medio ambiente; usar una solución de entre el 2 % y el 20 % a 50 °C para absorber los residuos biológicos más difíciles
Especificaciones
Líquido | |
Sin PCC-P, solución del 2 % al 20 % | |
Concentrado de detergente PCC-54 | |
3 L |
PCC-54™ | |
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C. | |
4 paq. |