Learn More
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™
Se adapta a cualquier dispositivo de esterilización con un tamaño de pequeño a mediano y permite envolver artículos de manera fácil y eficaz. Fabricada en papel resistente de calidad médica, se cierra herméticamente con una tira de autosellado para mantener la esterilidad. El contenido permanece visible a través de la película laminada transparente de PET/CPP.
Marca:  Socorex™ 3210.1326
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15730679
  • 34.45€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material resistente y duradero
  • Identificación rápida del contenido
  • Tira con autosellado de gran tamaño, fácil de cerrar
  • Cierre superior en forma de cheurón para facilitar la apertura
  • Adecuadas para la esterilización por vapor y gas de OE
  • Dos indicadores de esterilización
  • Cinco tamaños diferentes
  • Conformidad con ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Cierre adhesivo
135 x 260 mm
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Papel
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™ > 135 x 260 mm