Learn More
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™
Se adapta a cualquier dispositivo de esterilización con un tamaño de pequeño a mediano y permite envolver artículos de manera fácil y eficaz. Fabricada en papel resistente de calidad médica, se cierra herméticamente con una tira de autosellado para mantener la esterilidad. El contenido permanece visible a través de la película laminada transparente de PET/CPP.
14.80€ - 108.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
Tipo de tapón | Cierre adhesivo |
Material | Papel |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15710679
|
Socorex™
3210.0816 |
83 x 160 mm |
14.80€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15720679
|
Socorex™
3210.0926 |
90 x 260 mm |
21.85€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15730679
|
Socorex™
3210.1326 |
135 x 260 mm |
34.45€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15740679
|
Socorex™
3210.1936 |
190 x 360 mm |
60.80€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15750679
|
Socorex™
3210.3040 |
300 x 395 mm |
108.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Material resistente y duradero
- Identificación rápida del contenido
- Tira con autosellado de gran tamaño, fácil de cerrar
- Cierre superior en forma de cheurón para facilitar la apertura
- Adecuadas para la esterilización por vapor y gas de OE
- Dos indicadores de esterilización
- Cinco tamaños diferentes
- Conformidad con ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
ISO 17665-06, ISO 11135, CE | |
Cierre adhesivo | |
Papel |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™