Learn More
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™
Se adapta a cualquier dispositivo de esterilización con un tamaño de pequeño a mediano y permite envolver artículos de manera fácil y eficaz. Fabricada en papel resistente de calidad médica, se cierra herméticamente con una tira de autosellado para mantener la esterilidad. El contenido permanece visible a través de la película laminada transparente de PET/CPP.
Marca:  Socorex™ 3210.0926
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15720679
  • 21.85€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material resistente y duradero
  • Identificación rápida del contenido
  • Tira con autosellado de gran tamaño, fácil de cerrar
  • Cierre superior en forma de cheurón para facilitar la apertura
  • Adecuadas para la esterilización por vapor y gas de OE
  • Dos indicadores de esterilización
  • Cinco tamaños diferentes
  • Conformidad con ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Cierre adhesivo
90 x 260 mm
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Papel
Videos
  • Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™ > 90 x 260 mm