Learn More
D(+)-Glucosa, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10570364
D(+)-Glucosa, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570364
5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10570364
Marca: Thermo Scientific Acros 410950050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Número MDL MFCD00063684
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear formMostrar másMostrar menos
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose
Nombre de nota Anhydrous, For analysis ACS
Punto de fusión 146.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.02% max.
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 kg
Beilstein 31, 83
Índice Merck 15, 4495
Condición de rotación específica + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotación específica + 52.75
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max
Ácido valorable 0.002 meq/g max
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
Número de loteA0465665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
Número de loteA0459628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number410955000,410950050,410950010
Número de loteB0148923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number410955000,410950050,410950010
Número de loteB0149205 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number410955000,410950050,410950010
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
D(+)-Glucosa, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >