Learn More
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical Código de producto.: 10385940
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10385940
2 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10385940
Marca: Fisher Chemical G/0500/61
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxhexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear formMostrar másMostrar menos
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 146°C
Color Blanco
pH 6 to 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16g/mol
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2525103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberG/0500/70,G/0500/60,G/0500/61,G/0500/53,G/0500/65,G/0500/53X
Título del producto
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical >