Learn More
Daidzeína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10613552
Daidzeína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613552
25 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10613552
Marca: Thermo Scientific Acros 328230250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-66-8
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Número MDL MFCD00016954
Clave InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyroneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzein
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Beilstein 18,II,1
Índice Merck 15, 2798
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number328230250,328231000
Número de loteA0410013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2024 Catalog Number328230250,328231000
Número de loteA0448869 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number328230250,328231000
Número de loteA0396451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number328230250,328231000
Número de loteA0437241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2021 Catalog Number328230250,328231000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Daidzein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Daidzeína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >