Learn More
Genisteína, 99 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Genistein |
Nombre de nota | Synthetic |
Punto de fusión | 297.0°C to 298.0°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 mg |
Índice Merck | 15, 4426 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463580 | Certificado de análisis | 10/06/2024 | 328270250,328271000 |
A0458236 | Certificado de análisis | 08/12/2023 | 328270250,328271000 |
A0449870 | Certificado de análisis | 07/02/2023 | 328270250,328271000 |
A0370901 | Certificado de análisis | 18/01/2023 | 328270250,328271000 |
A0445656 | Certificado de análisis | 15/09/2022 | 328270250,328271000 |
Sécurité et traitement
- Genistein (synthetic)
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.