Learn More
Eppendorf™ Rotor de placas de pocillos profundos para centrífuga de sobremesa A-2-DWP
Utilice este rotor con la centrífuga de sobremesa Eppendorf™ modelo A-2-DWP. El rotor de placas de pocillos profundos Eppendorf™ para la centrífuga de sobremesa A-2-DWP incluye dos cestillos de placas de pocillos profundos.
Marca: Eppendorf™ 5804740009
1904.99 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con: Centrífuga de sobremesa A-2-DWP
Especificaciones
Rotor de placas de pocillos profundos | |
4.000 rpm | |
2 cestillos |
2.250 x g | |
A-2-DWP |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora