Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml
Utilice estos adaptadores con cubos de 400 ml para rotores Eppendorf™
Marca:  Eppendorf™ 5810728002
175.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11850252
  • 178.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Dos adaptadores por paquete
  • Compatible con cubos y tubos cónicos o planos para Eppendorf rotores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
400 mL
81 mm
2/paq.
Plana
Cestillo de 400 ml
4
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml > El dispositivo tiene capacidad para: 1; 400 ml