Learn More
Fisherbrand™ Ultracongelador Isotemp™
El congelador de temperatura ultrabaja Fisherbrand™ Isotemp™ es fiable para aplicaciones de almacenamiento con funciones de ahorro de energía y espacio.
Marca: Fisherbrand™ IUE30086FV
10939.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25041" para aplicar la oferta.
Descripción
Descripción
Los ultracongeladores Fisherbrand™ Isotemp -80 °C son la solución sostenible y fiable con los máximos niveles de seguridad de muestras y ahorro operativo para cualquier laboratorio. El aislamiento del panel de vacío proporciona la máxima capacidad de almacenamiento en un tamaño más reducido.
Rendimiento
- La tecnología de hidrocarburos ahorra hasta un 25 % de consumo de energía en comparación con los ultracongeladores de refrigerante convencional(1) y reduce el esfuerzo de los sistemas operativos para proporcionar una fiabilidad excepcional
- Diseñado para una rápida recuperación después de las aperturas de las puertas para maximizar la protección de las muestras
- La salida de sonido de tan solo 53 dBA permite utilizar las unidades en el laboratorio
Fácil uso
- El centro de información con pantalla táctil es sencillo e intuitivo.
- Las funciones de seguridad incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
- Compatible con la mayoría de los sistemas de gradilla
Sostenibilidad
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua, por lo que la serie Isotemp cumple con las normas de la Unión Europea F-Gas
Garantía
- EE. UU.:Dos años en piezas y mano de obra, más otros 2 años solo en piezas de compresor.Canadá:5 años en piezas y mano de obra.
Notas al pie: (1) Datos internos en los que se compara 11,2 kWh/día con UXF600 = 14,9 kWh/día. Datos en archivo
Servicio Técnico
2 años en piezas y mano de obra, más otros 2 años en piezas de compresor
Especificaciones
Ultracongelador, vertical | |
De -50 °C a -86 °C | |
de 5,9 °C | |
Vacío, espuma | |
Acero pintado | |
Táctil capacitiva | |
Gris | |
Almacenamiento a largo plazo | |
10 años | |
Manual | |
97,7 x 58,4 x 198,1 cm (38,46 x 22,99 x 77,99 in) | |
97,7 cm | |
198,1 cm | |
58,4 cm | |
5,6 A | |
UE | |
230 V / 50 Hz | |
1 | |
Mezcla R290 / R170+R290 |
14,9 pies cúb. | |
Sonda de RTD | |
Acero laminado en frío | |
Acero pintado | |
Vertical, IUE30086FV | |
4 | |
Refrigerado por aire | |
2 | |
EE. UU.: 2 años en piezas y mano de obra, más otros 2 años en piezas de compresor Canadá: 5 años de garantía estándar |
|
6 in | |
38,46 in | |
77,99 in | |
22,99 in | |
Sí | |
Sí | |
230 V | |
50 Hz | |
9,6 kWh/día | |
Cajas de 2 in. (300) |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
-
Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer ES
-
Fisherbrand - POTM - OCT ES
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31