Learn More
Óxido de deuterio, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Deuterium oxide |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Densidad | 1,105g/cm3 a 20 °C |
Olor | Inodoro |
Índice de refracción | 1,338 |
Sensibilidad | Sensible a la humedad |
Presión de vapor | 6 hPa a 25 °C |
Cantidad | 50g |
Punto de fusión | de 3,82 °C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X28K026 | Certificado de análisis | 11/11/2024 | 014764.30,014764.18 |
U13K035 | Certificado de análisis | 27/09/2024 | 014764.30,014764.18 |
S16B011 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | 014764.30,014764.18 |
Q09K067 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | 014764.30,014764.18 |
N28K023 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | 014764.30,014764.18 |