Learn More
Óxido de deuterio, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337088
Óxido de deuterio, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337088
250g
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11337088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014764.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium Oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Densidad 1,105g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Índice de refracción 1,338
Sensibilidad Sensible a la humedad
Presión de vapor 6 hPa a 25 °C
Cantidad 250g
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Isotopic)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.03
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX28K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Número de loteU13K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Número de loteS16B011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Número de loteQ09K067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Número de loteN28K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de deuterio, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals >