Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10700981
Óxido de deuterio, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700981
7,5ml
Click to view available options
Cantidad:
7,5ml
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10700981
Marca: Thermo Scientific Acros 320710075
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.9 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,85% mín
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 7,5ml
CAS 7789-20-0
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula molecular H2O
Fórmula lineal D2O
Número MDL MFCD00044636
Índice Merck 15, 2942
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
Peso molecular (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number320710075
Número de loteA0465553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2024 Catalog Number320710075
Número de loteA0465190 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number320710075
Número de loteA0463843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number320710075
Número de loteA0462125 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number320710075
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Óxido de deuterio, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >