Learn More
Di-n-butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10478993
Di-n-butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478993
50 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10478993
Marca: Thermo Scientific Acros 112950500
Solicitar formato a granel o personalizado
Di-n-butilamina, 99 %, C8H19N, número CAS-111-92-2, di-normal-butilamina, n-dibutilamina, n-butil-1-butanamina, di-n-butil amina, dibutilamina, dibutil amina, di-n-butilamina, dibutil-amina, 1-butanamina, n-butil, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 04, 157, 159,0 °C, sin designar, 0,7600 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-92-2
Número MDL MFCD00009429
Clave InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8148
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylamine
Punto de fusión -62.0°C
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19N
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2NH
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 50 mL
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Índice Merck 15, 3037
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 129.24
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number112950025,112950500,112950010,112950100
Número de loteA0465651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number112950025,112950500,112950050,112950010,112950100
Número de loteA0449650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog Number112950025,112950500,112950050,112950010,112950100
Número de loteA0458673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog Number112950025,112950500,112950050,112950010,112950100
Número de loteA0435875 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2023 Catalog Number112950025,112950500,112950050,112950010,112950100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Di-n-butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >