Learn More
Dicarbonato de di-terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11497726
Dicarbonato de di-terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497726
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11497726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14708.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la introducción del grupo de protección Boc. El dicarbonato de di-terc-butilo es un reactivo utilizado para la introducción del grupo de protección BOC. Juega un papel importante en la preparación de 6-acetil-1,2,3,4-tetrahidropiridina al reaccionar con 2-piperidona. Sirve como un grupo de protección utilizado en la síntesis de péptido de fase sólida.
Solubilidad
Miscible con decalina, tolueno, tetracloruro de carbono, tetrahidrofurano, dioxano, alcoholes, acetona, acetonitrilo y dimetilformamida. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, agentes de reducción, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24424-99-5
Fórmula molecular C10H18O5
Peso molecular (g/mol) 218.249
Número MDL MFCD00008805
Clave InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nombre IUPAC carbonato de terc-butilo (2-metilpropan-2-il)oxicarbonil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl dicarbonate
Punto de fusión 21°C to 24°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97%
Olor Mild
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 g
Número UN UN2930
Beilstein 1911173
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX14C006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Número de lote10241542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Número de lote10238556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Número de loteL04T061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Número de loteC21X021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Di-tert-butyl dicarbonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dicarbonato de di-terc-butilo, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals >