Learn More
Diclorometano, 99+ %, extra puro, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10011180
Diclorometano, 99+ %, extra puro, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011180
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10011180
Marca: Thermo Scientific Acros 124050025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 64-17-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2057692 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number124050050,124050010,124050250,124050025,124050100
Número de lote2224307 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number124050050,124050010,124050250,124050025,124050100
Número de lote1987561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number124050050,124050010,124050250,124050025,124050100
Número de lote1905380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number124050050,124050010,124050250,124050025,124050100
Número de lote2174038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number124050050,124050010,124050250,124050025,124050100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene chloride,Ethyl alcohol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99+ %, extra puro, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals >