Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 16348186
compliance-icons compliance-icons
Diclorometano d2, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16348186
10 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 mL
25mL.
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 16348186
Marca: Thermo Scientific Acros 176110100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, dichloromethane-d2, deuterated dichloromethaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 160586
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.6+ atom % D
Densidad 1.3600 g/mL
Deuterio (D) 99,60% mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,4218
Agua 0,04% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 mL
Punto de fusión de -97,0 °C
Punto de ebullición de 40,0 °C
Fórmula lineal CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(²H₂)metano
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number176110100,176110500,176110050,176110250
Número de loteA0465723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number176110100,176110500,176110050,176110250
Número de loteA0465556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number176110100,176110500,176110050,176110250
Número de loteA0464673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number176110100,176110500,176110050,176110250
Número de loteA0464672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number176110100,176110500,176110050,176110250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloromethane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano d2, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >