Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10638411
Diclorometano d2, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638411
10g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10638411
Marca: Thermo Scientific Acros 321270100
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % dMostrar másMostrar menos
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom% D
Densidad 1.3600g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4218
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10g
Punto de fusión -97.0°C
Punto de ebullición 40.0°C
Fórmula lineal CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Catalog Number321270100,321270050
Número de loteA0464646 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number321270100,321270050
Número de loteA0464519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number321270100,321270050
Número de loteA0461714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number321270100,321270050
Número de loteA0460011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2024 Catalog Number321270100,321270050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloro(2H2)methane, Methylene chloride
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    1
    Hours
    19
    Minutes
    2
    Seconds
    38
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano d2, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >