Learn More
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La dietanolamina se utiliza en la preparación de morfolina y dietanolamidas, que es un ingrediente activo en los cosméticos y champús. Actúa como surfactante y como inhibidor de corrosión. Se utiliza para eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. Además, es un intermediario utilizado en los productos químicos de caucho, como humectante y agente suavizante, y como emulsionante y agente dispersante en los productos químicos agrícolas. Además de esto, se utiliza en aceites de corte, limpiadores, jabones, pulidores y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, cinc, dióxido de carbono e hierro.
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | Diethanolamine |
Punto de fusión | 27°C to 30°C |
Densidad | 1.097 |
Punto de ebullición | 268°C to 270°C |
Temperatura de inflamación | 176°C (349°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.477 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 605315 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Vedi altri risultati |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q08L030 | Certificado de análisis | 09/04/2025 | A13389.30,A13389.PG,A13389.0E,A13389.36 |
62500095 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10252020 | Certificado de análisis | 29/08/2024 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10220059 | Certificado de análisis | 17/10/2023 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10227605 | Certificado de análisis | 17/10/2023 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
Sicurezza e movimentazione
- 2,2'-Iminodietanol
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.