Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calefactado digital de la serie T100, depósito de acero inoxidable
Modelo económico con unidad de control termostático digital y depósito de acero inoxidable para aplicaciones sencillas que requieren un control preciso de la temperatura.
Marca: Grant Instruments™ T100-ST12
1499.41 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Estabilidad de ± 0,05 C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
Especificaciones
12 L | |
No | |
360 x 330 x 395 mm |
De 0 °C a 100 °C | |
Depósito de acero inoxidable | |
120/230 V |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers