Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calefactado digital de la serie T100, depósito de acero inoxidable
Modelo económico con unidad de control termostático digital y depósito de acero inoxidable para aplicaciones sencillas que requieren un control preciso de la temperatura.
Marca:  Grant Instruments™ T100-ST26
1618.17 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12787809
  • 1910.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
26 L
No
540 x 330 x 405 mm
De 0 °C a 100 °C
Depósito de acero inoxidable
120/230 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ Baño de circulación calefactado digital de la serie T100, depósito de acero inoxidable > Capacidad: 26L