Learn More
BRAND™ Dispensadores digitales para frascos Dispensette™ S
Los dispensadores para frascos digitales Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para aplicaciones de dispensación general.
518.00€ - 733.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
Certificaciones/conformidad | Certificaciones: ISO 9001 |
Color | Rojo |
Pantalla | Digital |
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15408083
![]() |
BRAND™
4600361 |
Con válvula de recirculación | De 5 a 50 ml | 0,2 ml | 0,5 % (250 μl) |
733.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15488073
![]() |
BRAND™
4600351 |
Con válvula de recirculación | De 2,5 a 25 ml | 0,1 ml | 0,5 % (125 μl) |
718.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15478063
![]() |
BRAND™
4600310 |
Sin válvula de recirculación | De 0,1 a 1 ml | 0,005 mL | 0,6% (6 μl) |
528.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15468073
![]() |
BRAND™
4600341 |
Con válvula de recirculación | De 1 a 10 ml | 0,05 mL | 0,5 % (50 μl) |
549.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15418073
![]() |
BRAND™
4600320 |
Sin válvula de recirculación | De 0,2 a 2 ml | 0,01 mL | 0,5 % (10 μl) |
518.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15448073
![]() |
BRAND™
4600331 |
Con válvula de recirculación | 0,5 A 5 mL | 0,02 mL | 0,5 % (25 μl) |
580.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15408073
![]() |
BRAND™
4600311 |
Con válvula de recirculación | De 0,1 a 1 ml | 0,005 mL | 0,6% (6 μl) |
580.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15428073
![]() |
BRAND™
4600321 |
Con válvula de recirculación | De 0,2 a 2 ml | 0,01 mL | 0,5 % (10 μl) |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15438073
![]() |
BRAND™
4600330 |
Sin válvula de recirculación | 0,5 A 5 mL | 0,02 mL | 0,5 % (25 μl) |
518.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15458073
![]() |
BRAND™
4600340 |
Sin válvula de recirculación | De 1 a 10 ml | 0,05 mL | 0,5 % (50 μl) |
518.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15478073
![]() |
BRAND™
4600350 |
Sin válvula de recirculación | De 2,5 a 25 ml | 0,1 ml | 0,5 % (125 μl) |
656.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15498073
![]() |
BRAND™
4600360 |
Sin válvula de recirculación | De 5 a 50 ml | 0,2 ml | 0,5 % (250 μl) |
708.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los dispensadores para frascos digitales Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas.Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes.Diseñado para g
- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Easy Calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- DE-M marking
Garantía
Un año
Especificaciones
Dispensador | |
Certificaciones: ISO 9001 | |
Digital |
Esterilizables en autoclave a 121 °C | |
Rojo | |
Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos |