Learn More
Buerkle™ Embudo desechable para líquidos, LaboPlast™/SteriPlast™
El embudo desechable para líquidos, LaboPlast™/SteriPlast™ para un llenado fiable de líquidos, es ideal para llenar frascos y otros recipientes con una apertura de llenado estrecha.
Marca: Buerkle™ 5378-6002
Descripción
- Para un llenado o filtrado fácil y fiable
- Adecuado para su uso en laboratorios y salas limpias o para el muestreo
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Embolsado individualmente y opcionalmente esterilizado
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
100 mm | |
Poliestireno | |
Blanco | |
Estéril |
10 mm | |
149 mm | |
Llenado de líquidos | |
Embudo para líquidos |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244175 | Declaration of Conformity | 19/11/2024 | 5378-6002 |
243702 | Certificado de conformidad | 07/10/2024 | 5378-6002 |
241108 | Certificado de conformidad | 11/04/2024 | 5378-6002 |
233154 | Certificado de conformidad | 25/07/2023 | 5378-6002 |
215832 | Certificado de conformidad | 18/03/2022 | 5378-6002 |