Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica Código de producto.: 10215550
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 10215550
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 10215550
Marca: Thermo Scientific Chemicals 165680250
Solicitar formato a granel o personalizado
El 1,4-ditiotreitol, número de CAS 3483-12-3, es un agente reductor que se utiliza comúnmente para reducir los enlaces de disulfuro en estudios de proteínas, como la electroforesis de SDS-PAGE de inmunoensayos tipo Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El 1,4-ditiotreitol (DTT o reactivo de Cleland) reduce los enlaces de disulfuro en proteínas, lo que provoca la pérdida de la conformación nativa
  • El DTT no es estable en solución y debe prepararse en pequeñas alícuotas antes de su uso; el uso de EDTA en la solución puede aumentar la semivida del DTT
  • Normalmente se utiliza con una concentración final de 0,1 M para la estabilización de proteínas; se recomienda crear una solución madre de 1 M.
Aplicaciones
  • Protege los grupos de tiol de la oxidación y actúa como quelante químico en solución; mantiene las proteínas en estado desnaturalizado
  • Entre las aplicaciones más frecuentes se incluyen la electroforesis en SDS-PAGE y el aislamiento de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3483-12-03
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dttMostrar másMostrar menos
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbancia (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Punto de fusión 39°C to 44°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula molecular C4H10O2S2
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Cantidad 25 g
Beilstein 01, III, 2360
Índice Merck 15, 3419
Transmitancia 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Peso molecular (g/mol) 154.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteB0155565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number165680010,165681000,165680050,165680250,165685000
Número de loteA0461169 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2024 Catalog Number165680010,165681000,165680050,165680250,165685000
Número de loteB0150456 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number165680010,165681000,165680050,165680250,165685000
Número de loteB0150047A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number165680010,165681000,165680050,165680250,165685000
Número de loteB0149257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number165680010,165681000,165680050,165680250,165685000
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica >