Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El 1,4-ditiotreitol (DTT o reactivo de Cleland) reduce los enlaces de disulfuro en proteínas, lo que provoca la pérdida de la conformación nativa
- El DTT no es estable en solución y debe prepararse en pequeñas alícuotas antes de su uso; el uso de EDTA en la solución puede aumentar la semivida del DTT
- Normalmente se utiliza con una concentración final de 0,1 M para la estabilización de proteínas; se recomienda crear una solución madre de 1 M.
Aplicaciones
- Protege los grupos de tiol de la oxidación y actúa como quelante químico en solución; mantiene las proteínas en estado desnaturalizado
- Entre las aplicaciones más frecuentes se incluyen la electroforesis en SDS-PAGE y el aislamiento de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-1, 4-Dithiothreitol |
Absorbancia | (1M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm |
Punto de fusión | 39°C to 44°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Fórmula molecular | C4H10O2S2 |
Fórmula lineal | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 01, III, 2360 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
B0155565 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
A0461169 | Certificado de análisis | 26/03/2024 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0150456 | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0150047A | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
B0149257 | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 165680010,165681000,165680050,165680250,165685000 |
Seguridad y manipulación
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.