Learn More
Eurofins DiscoverX DMPK Protein, Active
Active, 6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549, for use in Kinase Assays.
525.15€ - 4008.15€
Especificaciones
Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
---|---|
Peso molecular | 65 kDa |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17340494
|
Eurofins DiscoverX
14-649 |
10 μg |
525.15€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17350494
|
Eurofins DiscoverX
14-649M |
250 μg |
4008.15€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Myotonic dystrophy (DM1) is the most common form of muscular dystrophy in adults, caused by amplification of an unstable (CTG)n repeat in the 3' untranslated region (3'-UTR) of the DM1 protein kinase (DMPK) gene. Myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) is a serine threonine kinase encoded by the DM-1 locus.
GenBank NM_004409
Especificaciones
mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. | |
Human | |
N-terminal 6His | |
Truncated | |
DMPK, active |
65 kDa | |
Recombinant | |
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells | |
≥66% |