Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (25 mM cada uno)
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
278.00€ - 1044.00€
Especificaciones
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad >99%
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10180740
Ver documentos
Thermo Scientific™
R1121
1 ml
278.00€
1 ml
11843943
Ver documentos
Thermo Scientific™
R1122
5 x 1 ml
1044.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
>99%
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Sin marcar
Dry Ice
25 mm
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (25 mM cada uno)