Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (25 mM cada uno)
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Marca: Thermo Scientific™ R1121
Descripción
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 25 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
Especificaciones
dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
Sin marcar | |
1 ml | |
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) | |
40 kb |
Líquido | |
>99% | |
Dry Ice | |
25 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2828206 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1121 |
2820350 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1121 |
2820176 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1121 |
2864339 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1121 |
2897426 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1121 |