Learn More
Docetaxel, MedChemExpress
MedChemExpress Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.
Marca: Medchem Express HY-B0011
Descripción
Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.Especificaciones
Docetaxel | |
Blanco | |
C43H53NO14 | |
RP-56976 | |
O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](C(O[C@@H]2C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]3(C)[C@]([C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]3O)([H])[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O)C(C)(C)[C@@]5(O)C2)=O)O | |
807.88 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
114977-28-5 | |
Research | |
200 mg | |
Ethanol : 50 mg/mL (61.89 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (43.32 mM) | |
807.88 | |
96.0% | |
Solid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only