Learn More
Docetaxel, MedChemExpress
MedChemExpress Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.
99.90€ - 141.75€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Docetaxel |
---|---|
CAS | 114977-28-5 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C43H53NO14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16498056
![]() |
Medchem Express
HY-B0011 |
100 mg |
99.90€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16481356
![]() |
Medchem Express
HY-B0011 |
200 mg |
141.75€
200 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Docetaxel (RP-56976) is a microtubule depolymerization inhibitor, with an IC50 of 0.2 μM. Docetaxel attenuates the effects of bcl-2 and bcl-xL gene expression. Docetaxel arrests the cell cycle at G2/M and leads to cell apoptosis. Docetaxel has anti-cancer activity.Especificaciones
Docetaxel | |
Blanco | |
C43H53NO14 | |
Ethanol : 50 mg/mL (61.89 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (43.32 mM) | |
807.88 | |
96.0% | |
Solid |
114977-28-5 | |
Research | |
RP-56976 | |
O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](C(O[C@@H]2C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]3(C)[C@]([C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]3O)([H])[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O)C(C)(C)[C@@]5(O)C2)=O)O | |
807.88 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Recommended Storage : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.